Desinfectiesysteem, Minncare® Mini Dry Fog™
Leverancier: Minntech
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Mini Dry Fog®
141-0045EA 9660 EUR
141-0045
Desinfectiesysteem, Minncare® Mini Dry Fog™
Desinfectiesystemen
Mini Dry Fog is een eenvoudig en efficiënt systeem voor de desinfectie van kleine volumes (1 tot 20 m³) met agenten in de lucht. Het vervangt procedures met formol of formaldehyde voor de desinfectie van luchtsluizen of de ontsmetting van kleine ruimten en klimaatkasten met laminaire luchtstroom (biologisch gevaar). Er is alleen een persluchtaansluiting (5 bar) vereist voor een desinfectie van maximaal 90 tot 120 minuten. Mini Dry Fog genereert een droge mist die oppervlakken niet vochtig maakt en een gasfase die zijn grote sporicide werking heeft bewezen (zie Minncare Dry Fog systeem).
  • Efficiënt: het systeem heeft een sporicide werking boven 6 log
  • Controle en traceerbaarheid: geleverd met software voor optimalisatie van de procedure en controle van de desinfecties
  • Onschadelijk: er blijven geen residuen achter op de oppervlakken
  • Gedocumenteerd volgens farmaceutische normen
Certificaten: AFNOR NF-T72-381
Volg de aanbevolen procedures: raadpleeg de nieuwe aanbevelingen van de FDA voor het gebruik van sporiciden in een aseptische zone.