Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Warmtesealers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/88/18989388.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Snel en efficiënt afdichten van PP of PE zakken, platen of platte buizen van 0,01 tot 0,8 mm dik
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   De ALPS™ 3000-warmtesealer met microplaat is een snelle, compacte warmtesealer, speciaal ontworpen voor optimale robotica-integratie voor veeleisende ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-0996)
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   Warmtesealing zorgt voor een uitstekende bescherming van monsters in opslag- en reactieplaten bij toepassingen zoals opslag, monsterarchivering en PCR...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Corning Life Science
Omschrijving:   Axygen® PlateMax® semiautomatische plaatafdichter is ideaal voor laboratoria met low tot medium throughput die uniforme en consistente afdichting van ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MATRAB-0400)
Leverancier:  MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Omschrijving:   Use of the ALPS™ 30 manual heat sealer protects samples from evaporation and contamination when performing PCR or sample storage. Perfect for sealing ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  EPPENDORF
Omschrijving:   De Eppendorf HeatSealer Family biedt betrouwbare en doeltreffende afdichting voor talrijke platen. Bij toepassingen met platen zorgt alleen een nauwsl...
Catalogus nummer: (SEVEFS3604)
Leverancier:  SEVERIN ELECTROGERAETE
Omschrijving:   Heat sealer, bag
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (KWPA2015465)
Leverancier:  KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
Omschrijving:   Fermant® 40 N sealing device is characterised by being user friendly. The use of a digital time control allows continuous control of the impulse and c...
UOM:  1 * 1 EA
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 9
  1  2  Volgende
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping