Geautomatiseerde microplaatwarmtesealer, ALPS™ 3000
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
731-0201EA 34751 EUR
MATRAB-3000
Geautomatiseerde microplaatwarmtesealer, ALPS™ 3000
De ALPS™ 3000-warmtesealer met microplaat is een snelle, compacte warmtesealer, speciaal ontworpen voor optimale robotica-integratie voor veeleisende omgevingen met een hoge doorvoer met behoud van de mogelijkheid tot handmatige tafelbediening.
  • De sealers worden van boven geladen, zijn goed toegankelijk en hebben een hoge plaatafdichtingssnellheid.
  • Touchscreentechnologie maakt eenvoudige bediening en duidelijke storingsdiagnose mogelijk
  • Uitgerust met geïntegreerde touchscreenbediening voor gebruik als tafelmodel en een RS232-poort en voorzien van programmeerparameters voor robotics-integratie.
  • Sensoren detecteren de aanwezigheid van afdichttape, de microplaat en luchttoevoer, waardoor het systeem automatisch kan worden uitgeschakeld om productverspilling, vertragingen in het systeem en mogelijk letsel te voorkomen
  • Kan worden geïntegreerd met de meeste, commercieel verkrijgbare plaatvulapparaten
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een plaatdrager voor PCR-platen zonder rand, 3 inzetstukken voor de plaatdrager, zekeringen voor piekbeveiliging, 2 vacuümbekers, 3 m luchtleiding, een hulpmiddel voor het laden van folie, een RS232-communicatiekabel, een voedingskabel en een bedieningshandleiding.