Microtiterplaat warmte-sealer, ALPS™ 50V
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ALPS™
732-0996EA 4291 EUR
732-0996
Microtiterplaat warmte-sealer, ALPS™ 50V
Warmtesealers Warmtesealers voor microplaten
Warmtesealing biedt superieure samplebescherming van opslag- en reactieplaatjes in toepassingen zoals opslag van samenstellingen, archivering van samples en PCR. Het ALPS™ 50 V handmatige microtiterplaat warmtesealapparaat is ontwikkeld voor een consistente afdichting bij toepassingen met een lage verwerkingscapaciteit.
  • Biedt een veilige, dichte sealing rond de afzonderlijke wells waardoor sampleverlies door verdamping en kruisbesmetting tussen wells wordt voorkomen
  • Compact en draagbaar
  • Via een eenvoudige touchpad worden de sealingtemperatuur en -tijd geregeld, en een geluidssignaal geeft aan dat de sealing is voltooid
  • Door het ergonomische ontwerp van de hendel is minder inspanning van de gebruiker nodig
  • Met behulp van de plaatdragers (afzonderlijk verkrijgbaar) kan een grote verscheidenheid aan platen met verschillende hoogten worden geseald
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met plaatdrager voor PCR-platen zonder rand (ook afzonderlijk verkrijgbaar).