U heeft gezocht op: Gasbranders
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (USBE1240)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Burner for natural gas, adjustable. Maximum temperature of 1620 °C.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Vernikkeld messing met gietijzeren voet.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: DIN-type.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Vernikkeld messing met gietijzeren voet.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Meker burner with air regulation, suitable for all gases. With needle valve.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Micro burner with air regulation and needle valve.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Roestvrijstalen brander voor propaan/butaanmix. Voor temperaturen tot 1400 °C.
Catalogus nummer: (451-0089)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Nickel plated brass.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Nickel plated brass base, in powder coated grey.
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Safety burners provide protection from the uncontrolled escape of gas in laboratories. The heat of the pilot flame generates an electric voltage withi...
Catalogus nummer: (451-0156)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Vernikkelde messing bunsenbrander Ideaal voor het verwarmen of steriliseren van instrumenten en laboratoriumglaswerk.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Lengte: 155 mm.
Catalogus nummer: (451-0177)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Cartridge burner with air regulation. Maximum temperature of 1640 °C.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: This safety burner provides protection against uncontrolled escape of gas in laboratories. If the flame is extinguished, the gas supply is interrupted...
Catalogus nummer: (451-0109)
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Omschrijving: Lengte: 220 mm.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom