Temperatuurregelaar, MC242
Leverancier: Electrothermal
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
454-0042EA 436 EUR
454-0042
Temperatuurregelaar, MC242
Regelaars Temperatuurregelaars
Temperatuurregelaar met enkelvoudige uitvoer en procentuele aan-/uitschakeling.
Aanbevolen voor gebruik met CMU en stoffen mantels.