U heeft gezocht op: Verwarmingsplaten
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Compacte kookplaten met een chemisch bestendig keramisch blad. Het verhoogde bedieningspaneel minimaliseert het contact met gemorst materiaal en maakt...
Catalogus nummer: (442-1269)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Advanced-kookplaten zijn ontworpen om nauwkeurige en herhaalbare resultaten te leveren in alle onderzoeks-, academische en industriële toepassing...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VELPF20700610)
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Single-position hotplate with resistant aluminum top plate.
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (453-0145)
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: Verwarmingsplaten met platen gecoat met aluminiumlegering voor een gelijkmatige warmtespreiding. Keuze uit modellen met één of twee platen.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (VELPF20700553)
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: The REC digital hot plate with ceramic top ensures excellent heating performance and ease-of-use. The ceramic heating plate resists acids, bases and s...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IKA
Omschrijving: Compacte verwarmingsplaten met een chemisch bestendige keramische bovenplaat. Dankzij het hoger geplaatste bedieningspaneel wordt het contact met gemo...
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: The IRB infrared heaters heated up samples to 700 or 900 °C within a short time.
Catalogus nummer: (BARNRC2240Q)
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: External-controlled hotplates with porcelain-coated stainless-steel top.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Corning
Omschrijving: Corning® hotplates with Pyroceram® glass-ceramic top, rugged housing and heating elements and digital temperature display.
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: These hotplates features a raised display design which protects the electronics from any liquid spills and units are available with a choice of cerami...
Catalogus nummer: (STUA04806-51)
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Premium digital hotplates provide accurate heating with an advanced control algorithm.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Get accurate surface temperature in real time.
Leverancier: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Omschrijving: These hotplates feature a raised display design which protects the electronics from any liquid spills.
Catalogus nummer: (BELAF370151000)
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: Increase cell viability during cell passaging with this highly accurate warming plate that keeps cells near an optimal 37 °C (±1 °C) outside of the in...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (444-0079)
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Dankzij de zeer efficiënte infraroodverwarming van slechts 900 W brengt deze verwarmingsplaat met keramische verwarmingsplaat 1 liter water meer dan 3...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (OHAU30500533)
Leverancier: OHAUS
Omschrijving: Reliable hotplate with exceptional safety features for everyday use.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom