U heeft gezocht op: Homogenisatoren
123  results were found
SearchResultCount:"123"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Borosilicate glass tube, PTFE pestle with stainless steel shaft. Tissue grinders are used for controlled reduction of particle size and homogenisation...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Choice of aggregates for a wide range of laboratory applications from 5 ml up to 20 L. The VWR® Aggregates solve the standard problems that are faced ...
Sale
Catalogus nummer: (412-0167)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Een kogelmolen voor de desintegratie van kleine monstervolumes die ook kan worden gebruikt voor het schudden/mengen van microbuisjes en microplaten. B...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Stampers en microbuisjes vervaardigd uit polybutyleentereftalaat (PBTP) in een cleanroom klasse 10000, ISO klasse 7, M5.5. Ontworpen voor het homogeni...
Catalogus nummer: (710-2143)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® Star Blender 400 Silent zijn zeer efficiënte laboratoriumblenders voor de voorbereiding van vaste monsters. Met een steriele zak garanderen ze...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze compacte homogenisatoren zijn geschikt voor alle standaard dispergeertaken en intensief mengen. De units zijn robuust en hun stabiliteit voorkomt...
Sale
Catalogus nummer: (432-0366)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® Mini Bead Mill-homogenisator met 4 plaatsen is compact en krachtig.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Compacte en eenvoudig te gebruiken blender, voor monstervolumes van 50 tot 400 ml, mengt op efficiënte wijze vaste of vloeibare monsters in alle steri...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VWR® Bead Mill MAX is het beste model in het assortiment VWR Bead Mill-homogenisatoren. VWR Bead Mill MAX is ontworpen om de moeilijkste monsters te m...
Catalogus nummer: (710-0958)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Monstervolumes van 80 tot 400 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (432-0367)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® Bead Mill-homogenisator maakt deel uit van de nieuwste generatie Bead Mill-homogenisatoren. Dit economische systeem is speciaal ontworpen voor...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (710-0953)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dispergeerelement, Johnny-afdichtring voor mesjes, autoclaveerbaar, voor gebruik met Steri-Blostev 12-grondbevestigingsplaat
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Bertin Instruments
Omschrijving: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Leverancier: QSONICA LLC
Omschrijving: A range of programmable ultrasonic processors with applications including cell lysis, nanoparticle dispersion, creating emulsions and general homogeni...
Catalogus nummer: (431-0205)
Leverancier: KINEMATICA
Omschrijving: Dispergeerelement, PT-DA 20/2EC-E192, Voor toestel: PT 4000, Snelheid: 27 m/s, Stator/rotor Ø: 15 / 20 mm, Volume: 100 - 2500 ml
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: QSONICA LLC
Omschrijving: De Q55 Sonicator is een compacte en effectieve ultrasoonprocessor, ideaal voor standaard celfractionatie en andere toepassingen met een klein volume.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 123
no targeter for Bottom