Homogenisator, Precellys® 24
Leverancier: Bertin
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Precellys®
432-3750EA 9410 EUR
432-3750
Homogenisator, Precellys® 24
Homogenisatoren Tafelmodel homogenisatoren
De Precellys® 24 is een tafelmodel voor vermaling, lysis en homogenisatie van biologische monsters. U kunt hiermee snel en efficiënt DNA, RNA of eiwitten extraheren. Ideaal voor de homogenisatie van dierlijke en plantaardige weefsels en micro-organismen. Dankzij de hoge snelheid en de specifieke manier waarop de beweging plaatsvindt, kunnen ook moeilijk te bewerken monsters zoals botten, haren, zaden, sporen, etc. fijngemalen worden. De eenheid is voorzien van een zeer eenvoudig reinigingssysteem met directe toegang tot de monsterhouder en is compatibel met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.
  • Er kunnen maximaal 24 monsterbuisjes van 2 ml tegelijkertijd verwerkt worden; homogenisatie vindt plaats binnen enkele seconden
  • Flexibel systeem; alleen de protocollen en maalkits (glazen, keramische of metalen parels) dienen aangepast te worden aan het monster
  • Hoogwaardig en betrouwbaar, speciaal ontworpen voor gebruik in een L3 laboratorium met hoog doorvoervolume - 50 tot 100 runs per dag
  • Geen kruisbesmetting door monsterbuisjes voor eenmalig gebruik
  • Optimale procestemperatuur met de optionele Cryolys-temperatuurregeling
Cryolys®-koelingsoptie.
De Cryolys® is een gepatenteerde koelingsoptie die de temperatuur tijdens homogenisatie op ca. 4 °C houdt, met behulp van ofwel vloeibare stikstof ofwel vaste CO₂. Het maakt extractie van stabiel RNA en native-state eiwitten mogelijk. De Cryolys® is compatibel met zowel de Precellys® 24 als de Precellys® 24-Dual.
Voor hoger rendement, hogere kwaliteit en betere functionaliteit
Voorkomt dat enzymen actief worden
Houdt 100% actieve eiwitten vast
De Cryolys® vereist persluchttoevoer en vloeibaar stikstof of droog ijs.
Leveringsinformatie: Geleverd met monsterkit (2 buisjes voor elk type maalkit), afdekplaat, afdichtingsring, reserve afdichtingsring, reserve zekering en voedingskabel met EU- of UK-stekker.