U heeft gezocht op: Laboratoriummixers
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Compacte en gebruiksvriendelijke blender, voor monstervolumes van 50 tot 400 ml, mengt op efficiënte wijze vaste of vloeibare monsters in steriele zak...
Catalogus nummer: (710-2143)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VWR® Star Blender 400 Silent zijn zeer efficiënte laboratoriumblenders voor de voorbereiding van vaste monsters. Met een steriele zak garanderen ze...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (710-0958)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Monstervolumes van 80 tot 400 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: INTERSCIENCE
Omschrijving: BagMixer® are highly efficient laboratory blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in les...
Leverancier: Seward (FermionX)
Omschrijving: Stomacher®-laboratoriumblenders zijn uitermate geschikt voor het snel en betrouwbaar mengen en homogeniseren van een grote verscheidenheid aan laborat...
Leverancier: INTERSCIENCE
Omschrijving: JumboMix® 3500 are highly efficient lab blenders for solid sample preparation. With a sterile bag, they guarantee optimal bacterial extraction in less ...
Leverancier: Seward (FermionX)
Omschrijving: Stomacher® lab blenders offer fast reliable blending and homogenisation of a broad range of laboratory samples. The Stomacher® machines work by the ac...
Leverancier: INTERSCIENCE
Omschrijving: Laboratory blender for sample volumes of 5 to 80 ml.
Catalogus nummer: (SEWA4500/000/EU)
Leverancier: Seward (FermionX)
Omschrijving: The robust Stomacher® 4500 is ideal for the BAM large volume testing procedures from 1000 to 4500 ml.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (432-0161)
Leverancier: Seward (FermionX)
Omschrijving: Ontworpen voor monstervolumes van 80 tot 400 ml, Stomacher®-laboratoriumblenders zijn uitermate geschikt voor het snel en betrouwbaar mengen en h...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: IUL Instruments SA
Omschrijving: Homogenisator, Lab paddle blender, Masticator Classic Panoramic, Volume: 400 ml
Catalogus nummer: (710-0583)
Leverancier: IUL Instruments SA
Omschrijving: Voor medische monsters, volumes tot 80 ml. Compacte en eenvoudig te gebruiker mixer met roestvrij stalen kamer, voor aseptische en eenvoudige homogeni...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom