Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Analoge hygrometers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/91/18944891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (620-0923)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Voor allerlei omgevingen. Kan worden gebruikt in incubatoren, koelkasten en vriezers. Deze thermo-hygrometer heeft een contrasterende zwarte temperatu...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-0921)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze analoge klok met thermo- en hygrometer heeft een kunststoffen behuizing en witte wijzerplaat.
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  AMARELL, ARNO
Omschrijving:   Deze precisiehygrometer voor wandmontage is geschikt voor toepassingen binnenshuis. Kwikvulling.
Catalogus nummer: (SIMELI0055)
Leverancier:  TQC
Omschrijving:   This high precision destructive hygrometer is designed for applications in concrete, sand cement, and other construction materials. The water present ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  ALLA ATELIERS
Omschrijving:   Analoge hygrometer, –30...+60 °C; 0 - 100% RH, Diam.: 90 mm
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (AMARLF105562)
Leverancier:  AMARELL, ARNO
Omschrijving:   Deze haarhygrometer wordt gebruikt voor precieze metingen van de relatieve vochtigheid.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-0621)
Leverancier:  MOINEAU
Omschrijving:   This hair hygrometer with analogue needle thermometer is designed for use in measuring dew point.
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7  Of 7