Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
    • In Stock (20)
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Digitale thermo-hygrometers
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/22/18945122.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  List view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (620-1673)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze monitor met thermometer/klok/vochtigheid biedt tegelijkertijd drie weergaven: tijd, temperatuur en vochtigheid. Interne sensoren voor gebruik in ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermo-hygrometer geeft continu en gelijktijdig de relatieve vochtigheid van de omgevingslucht en de temperatuur weer. Veranderingen worden in mi...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermo-/hygrometer, draadloos, is tot op 30 meter af te lezen (433 MHz) en kan gegevens ontvangen en weergeven van maximaal drie externe modules....
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-0915)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit instrument is bedoeld voor temperatuur- en vochtigheidsmeting in koelkasten en vriezers. Het instrument is geschikt voor gebruik in de voeding- en...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze thermohygrometers zijn ideaal voor routinemetingen, 24-uurs controle, alle benodigdheden voor kwaliteitscontrole en kritieke experimentele vereis...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Dit apparaat met interne sensor is ontworpen voor metingen van de relatieve vochtigheid (RV) en de temperatuur.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-1954)
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Deze draagbare meter is voorzien van extra units: dauwpunttemperatuur, dauwpuntafstand en enthalpie. Hij is geschikt voor toepassing bij onder meer ai...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De dataloggende DUAL USB-hygrometer VWR® Traceable® memory loc controleert de temperatuur- en vochtigheidsmetingen in het laboratorium met interne en ...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 43
  1  2  3  4  5  6  Volgende 
Een nieuwe uitstraling en een hernieuwde belofte
Gebouwd op de kenmerken & middelen die u kent, geoptimaliseerd met de innovatie van Avantor ®. Ons nieuwe merk symboliseert flexibiliteit en ons vermogen om ons aan de behoeften van de klant aan te passen.
KOM MEER TE WETEN BEGIN MET WINKELEN