VWR®, Digitale thermo-/hygrometer
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
620-0915EA 79.6 EUR
620-0915
VWR®, Digitale thermo-/hygrometer
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Deze digitale thermo-hygrometer is ontworpen voor temperatuur- en vochtigheidsmetingen in koelkasten en diepvriezers. Het is geschikt voor gebruik in de verwerking van voedingsmiddelen en dranken, opslag en chemie.
  • Schakel de temperatuurmetingen van de interne sensor naar de externe sonde
  • Maximale/minimale waarden, geheugen omschakelbaar en dagelijkse resetfunctie
  • Groot display toont alle waarden tegelijkertijd
  • De SET, ¹²/₂₄, ALERT functieknoppen zitten aan de achterkant van het toestel, het toestel heeft dus maar drie knoppen aan de voorkant
  • Het display voor de interne sensor wordt genoteerd als 'INT' en de externe sensor als 'EXT'
Interne sensor en externe sonde met kabel (3 meter).
B×H: 63,5×95,3 mm
Certificaten: Conform RoHS. Getest en gekalibreerd in exclusief drievoudig geaccrediteerd/geregistreerd ISO/IEC 17025:2005, A2LA geaccrediteerd laboratorium tegen apparatuur waarvan de kalibratie herleidbaar is tot NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met waterdichte sensor, magnetische achterkant, AAA-batterij, kalibratiecertificaat en meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) instructies. Het scherm wordt geleverd met een beschermfolie.
Opgelet: Zone 2 met vorstalarm voor bevriezing.