Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "ijsmakers"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/21/18989421.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  ZIEGRA EISMASCHINEN GMBH
Omschrijving:   IJsmachines voor kleine en middelgrote eisen met opslag en andere toebehoren, dit uitgebreide gamma van propaan (R290) ijsmachines biedt oplossingen v...
Leverancier:  HOSHIZAKI
Omschrijving:   De FM-serie produceert ijsschilfers/-brokken, waarbij de brokken ijs tijdens de productie worden gecomprimeerd om ze duurzaam te maken.
De ijssch...
Catalogus nummer: (HOSHIM-65NE)
Leverancier:  HOSHIZAKI
Omschrijving:   The IM-65NE is a self contained ice cube maker is a manual water fill. This Hoshizaki ice makers are micro computer controlled, controlling the ice ma...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (474-0138)
Leverancier:  LIEBHERR
Omschrijving:   Compact granular ice makers for different uses in food, chemicals and pharmaceutical industries. Finishing 18/8 stainless steel.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BELAF388740000)
Leverancier:  Bel-Art
Omschrijving:   IJsmaker, Type: Dry ice, Cub - droogijsmachine, wordt rechtstreeks aangesloten op een cilinder met vloeibaar CO2 om een kant-en-klaar blok droogijs te produceren van 250 tot 350 g, b×d×h (mm): 143 × 192 × 152, Gewicht (kg): 2,2 kg
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5  Of 5