Mini incubator, CULTURA®
: Merck
- W×D×H ext.W×D×H int.Pk
- CULTURA® mini incubator for microbiology (220 V), EU-plugCULTURA® mini incubator for microbiology (220 V), EU-plug1.13311.0001310×168×155 mm220×150×120 mm11 * 1 ST724,00 €
Accessories
Specifications
Environmentally Preferable