U heeft gezocht op: CO₂-incubatoren
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De ILCO 180 en ILCO 260 Premium bieden optimale groeiomstandigheden voor celculturen en voldoen aan de veeleisende eisen voor de best mogelijke celgro...
Sale
Leverancier: Binder
Omschrijving: CO₂ Incubator, CB 260, Inhoud: 267 L, Convectie type: Mantelverwarming, Temperatuurbereik: Ambient +4…60 °C, Temp.schommeling (tijd): ±0,1 °C @ 37 °C, Temp. verandering (ruimtelijke): ±0,3 °C @ 37 °C, Max. draagvermogen per legplaat: 10 kg, Geleverde legplaten (max.): (3/8), Uitwendige b×d×h: 740×785×1020 mm, Gewicht: 125 kg
Leverancier: Binder
Omschrijving: The CBF series CO₂ incubators are the premium series of CO₂ incubators with humidity control. Units are suitable for all sensitive incubation applicat...
Leverancier: Binder
Omschrijving: The durable and affordable CB-S series incubators are suitable for routine cell cultivation applications in the field of cell production, particularly...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De ICOmed-serie van CO₂ incubatoren heeft naadloos gelaste, corrosiebestendige roestvrijstalen kamers met afgeronde randen voor een eenvoudige en gron...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De ICO-serie CO₂-incubatoren heeft naadloos gelaste, corrosiebestendige roestvrijstalen kamers met afgeronde randen en geen verdere installaties, waar...
Catalogus nummer: (390-1588)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: WHEATON® CO₂-incubatoren met een IR CO₂-sensor zijn ideaal voor dagelijks celcultuurwerk en ontworpen om te worden gebruikt met de WHEATON® Roller App...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: De Heracell™ VIOS-reeks is ontwikkeld voor gevoelige culturen, zoals stamcellen en primaire cellen in toonaangevend onderzoek en farmaceutische en kli...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Heracell Vios CR cleanroom compatible CO₂ incubators are third party-certified, suitable for use in ISO Class 5 and GMP Grade A/B environments.
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: Deze CO₂-broedstoven vertegenwoordigen een innovatieve generatie apparaten die een optimale bescherming bieden tegen verontreinigingen. Zij garanderen...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: De CO₂-incubatoren uit de HERAcell® i-serie bieden stabiele, nauwkeurig bewaakte groeiomstandigheden voor een uitstekende bescherming tegen verontrein...
Catalogus nummer: (390-0456)
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: De Midi 40 CO₂-incubator is in het bijzonder ontwikkeld voor personen die een compacte kweekwerkruimte nodig hebben voor kleine hoeveelheden werk, voo...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Omschrijving: These 8000 WJ Series CO₂ incubators constructed with a triple wall and with a large volume of water provide unsurpassed temperature stability and prot...
Leverancier: REVCO TECHNOLOGIES
Omschrijving: Met nauwkeurige temperatuurregeling en stabiliteit van alle cultuurparameters, bieden de CO₂-incubatoren met directe verwarming van de 8000-reeks een ...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom