U heeft gezocht op: Gekoelde incubatoren
18  results were found
SearchResultCount:"18"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze compressorgekoelde incubators bieden een temperatuurbereik tussen –10 en +100 °C met geforceerde luchtconvectie en regeling van de ventilatorsnel...
Sale
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Gekoelde broedmachines met Peltier-technologie kenmerken zich door een uitstekende temperatuurstabiliteit en uniformiteit. Ze zijn energiezuinig en mi...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze compressorgekoelde incubators met geforceerde luchtconvectie zijn voorzien van een roestvrijstalen binnenkamer en een buitenkant met poedercoatin...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze compressorgekoelde broedmachines met geforceerde luchtconvectie bieden een temperatuurbereik tussen 3 en 70 °C. Met een roestvrijstalen (DIN 1.40...
Catalogus nummer: (390-0881)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De IL 23R digitale, gekoelde incubator met Peltier technologie biedt een economische en ruimtebesparende oplossing voor microbiologische toepassingen ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze compressor-gekoelde incubators bieden een temperatuurbereik tussen 3 tot 70 °C met geforceerde luchtconvectie en ventilator-snelheid-besturing (5...
Catalogus nummer: (390-0963)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De INCU-Line® Tower is een gekoelde incubator met twee kamers en natuurlijke convectie voor algemeen gebruik. Deze digitaal gekoelde incubator met Pel...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Binder
Omschrijving: Thanks to thermoelectric cooling technology with heat dissipation, KB ECO cooled incubators are one of the most energy efficient cooling incubators on...
Leverancier: Binder
Omschrijving: Deze energiezuinige gekoelde incubatoren zijn ontworpen voor gebruik in het temperatuurbereik van 4 tot 100 °C. Ze hebben een Peltier-koelsysteem voor...
Leverancier: Binder
Omschrijving: The KB series with compressor cooling consumes up to 30% less energy compared to its predecessor. Refrigerated incubators are mainly used for culturin...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: Gekoelde incubator, IPP55, Inhoud: 53 L, Convectie type: Thermoelectric technology for cooling and heating, Temperatuurbereik: 0…70 °C, Max. draagvermogen per legplaat: 20 kg, Gewicht: 52 kg
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Omschrijving: These cooled incubators have a refrigerated thermostat with 120 and 200 L capacity that ensures excellent connectivity, high performance in temperatur...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie gekoelde incubatoren hebben een temperatuurbereik van onder nul tot 60 °C, eenheden zorgen voor snelle en nauwkeurige verwarmings- en koeltij...
Leverancier: THERMO BRAND
Omschrijving: Heratherm refrigerated incubators feature Peltier technology which maintains sample integrity at temperatures from 5 to 70 °C, very low energy consump...
Leverancier: POL-EKO
Omschrijving: ILP Peltier-Cooled Incubators: Eco-friendly alternative to aggregate cooled models. Innovative and green, ILP incubators use Peltier cell technology f...
Leverancier: CLIMATRONIX BVBA
Omschrijving: De CTX-GI–serie is speciaal ontwikkeld voor langdurig bewaren (long term), ICH stabiliteitsstudies waarbij men medicijnen moet bewaren bij lage temper...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom