Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Holle kathodelampen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/98/18989398.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Catalogus nummer: (HENO80079331)
Leverancier:  HERAEUS NOBLELIGHT
Omschrijving:   Holle kathodelamp, Voor: Agilent (Varian), Analytics Jena, GBC, Perkin Elmer and Thermo (Unicam) devices, Hollow cathode lamp, 1 element, Gold Au 37 mm Standard (3QNY/AU)
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   Holle kathodelamp, Voor: Perkin-Elmer instruments, Zes elementen: kobalt, chroom, koper, ijzer, mangaan, nikkel
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   These electrodeless discharge lamps are preferred for certain volatile elements. They offer better precision and lower detection limits for analyses t...
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   Holle kathodelamp, Voor: Non Perkin-Elmer instruments, Bismut
Leverancier:  VARIAN
Omschrijving:   Holle kathodelamp, Voor: Atomic absorbtion spectroscopy, Single element, hollow cathode lamps coded, using octal base lamps, sodium
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   Strontium (Sr) coded hollow cathode Lumina™ lamp adapter
Leverancier:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Omschrijving:   System 2 EDL driver assembly with short cable for use with built-in power supply, Voor: Hollow cathode lamps
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 7  Of 7