U heeft gezocht op: Lichtmeters
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (662-0940)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Dubbele weergave toon lux of footcandles, of percentagedifferentieel vanaf een referentiewaarde, en de geselecteerde lichtbron (natuurlijk daglicht, w...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (TEST0563.1545)
Leverancier: Testo
Omschrijving: Lux meter testo 545 can measure the illuminance of all common light sources quickly, easily and precisely to ensure productivity, performance and heal...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: The J-Series UV meters are photovoltaic devices for taking repeatable readings of UV light sources in either the 365 nm or 254 nm UV range.
Catalogus nummer: (UVPA97-0015-02)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: This digital UVX Radiometer is used with one of the three interchangeable sensors (ordered separately) for measuring 254, 365 and 302 nm UV wavelength...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (620-3304)
Leverancier: Testo
Omschrijving: Deze luxmeter maakt meting van de lichtintensiteit mogelijk. De meter is voorzien van een sensor die is afgestemd op de spectrale gevoeligheid van het...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom