Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Micro-injectoren
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/35/18989535.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  EPPENDORF
Omschrijving:   De CellTram® 4r Air en CellTram® 4r Oil zijn handmatige micro-injectoren die geschikt zijn voor een breed gamma life science toepassingen.
Leverancier:  Harvard Apparatus
Omschrijving:   The MicroJect 1000A delivers genes, proteins, macromolecules and micro-beads by direct injection into cells and tissues simply and efficiently. It pro...
Catalogus nummer: (DRUM3-000-207)
Leverancier:  DRUMMOND
Omschrijving:   The Nanoject III™ microinjector is designed to perform single manual injections and multiple injection cycle recipes. The auto homing feature eliminat...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (DRUM3-000-205-RN)
Leverancier:  DRUMMOND
Omschrijving:   Microinjector, manual, EU-plug
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 4  Of 4