Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
U heeft gezocht op: Microplaatlezers
27  results were found
SearchResultCount:"27"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (735-0376)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: Microplaatlezer, Zonder dispenser voor reagentia, Bedrijfswijze: Multimode, SpectraMax® i3x multi-mode detectieplatform, Typen platen: 6- tot 1536-wells platen, Golflengtebereik: 230 - 1000 nm, Incubatiebereik: 4 °C boven omgevingstemperatuur tot 45 °C
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Omschrijving: Varioskan ™ LUX is standaard uitgerust met een reeks meettechnologieën, waaronder absorptie, fluorescentie-intensiteit en FRET, en met optionele lumin...
Leverancier: LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
Omschrijving: De Multiskan SkyHigh is een UV/Vis microtiterplaat spectrofotometer die ontwikkeld is om gemakkelijk en eenvoudig te kunnen worden gebruikt voor ...
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: Microplaatlezer, Bedrijfswijze: Absorbantie , SpectraMax® Plus 384 UV/VIS absorbance reader with SpectraDrop™ micro-volume starter kit and SoftMax® Pro software, 24×2 µl samples/cuvettes
Catalogus nummer: (735-0346)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: SpectraMax® Plus 384 microplate reader can run both standard spectrophotometer and microplate reader applications on the same instrument. SpectraMax® ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: All SpectraMax® M series multi-mode microplate readers measure UV and visible absorbance, and fluorescence intensity measurements on microplates and c...
Catalogus nummer: (MLDVEM)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: Geminiâ„¢ EM microplate spectrofluorometer provides a flexible environment to determine the optimal excitation and emission settings for most fluorescen...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: FlexStation® 3 Benchtop Multi-Mode Microplate Reader combines SpectraMax® M5e Multi-Mode Microplate Reader performance with an integrated 8- or 16-cha...
Catalogus nummer: (MLDVPARADIGM)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: The SpectraMax® Paradigm® reader can perform absorbance, fluorescence, time-resolved fluorescence (including HTRF), fluorescence polarisation, AlphaSc...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Tecan
Omschrijving: The Infinite 200 PRO plate reader family offers affordable detection solutions empowered by monochromator- or filter based optics.
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: The SpectraMax® Mini multi-mode microplate reader offers a budget friendly solution that gives you exactly what you need when you need it. With three ...
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: The SpectraMax® L microplate reader measures flash and glow luminescence assays in both 96- and 384-well plates.
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: The StakMax® microplate handling system is a compact benchtop microplate stacker that works with microplate readers and microplate washers to give wal...
Leverancier: Tecan
Omschrijving: Spark Cyto is the first multimode reader with live cell imaging and real time cytometry to offer as much information as possible from the same cells, ...
Catalogus nummer: (735-0348)
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: VersaMaxâ„¢ ELISA microplate reader allows for selection of up to two wavelengths at a time for absorbance detection in the visible wavelength range (34...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Molecular Devices
Omschrijving: The SpectraMax® iD5 multi-mode microplate reader is a complete laboratory solution to increase your research capabilities and comes with built-in abso...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom