U heeft gezocht op: LED-verlichting
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Andere verlichtingsmogelijkheden (bv. vloed- of diffuse verlichting) of andere kleuren of kleurtemperaturen zijn beschikbaar op aanvraag. Neem contact...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Het VisiLight® R-LED 66 ringlicht met innovatief ontwerp is geschikt voor nauwkeurige verlichtingstaken. De 48 heldere LED's bieden homogene, niet-fli...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VisiLight® I-LED opvallende verlichting, met het unieke 'modul-LED®' concept, maakt het eenvoudig om de lichtkleur en stralingshoek aan te passen aan ...
Catalogus nummer: (631-1780)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze ultramoderne verlichtingsmodule is ontworpen als plug-and-play reserveonderdeel voor microscopen zoals de Zeiss Standard 18. De 3 W LED, met een ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (630-1965)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: LED illumination, VWR®
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (631-1086)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VisiLight® P-LED10 lichtbron is voorzien van twee flexibele armen met hoog rendement LED's (3,6 W).
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (630-2676)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De VisiLight® RL20 is ontworpen voor nauwkeurige verlichtingstaken met lichtsterkteregeling.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Omschrijving: These models are easy-to-operate thanks to a handy tactile switch.
Leverancier: SCHOTT AG Lighting and imaging
Omschrijving: The EasyLED product line integrates advanced LED illumination with control functions in a single compact device. This saves space on the workbench and...
Catalogus nummer: (630-2926)
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK GMBH
Omschrijving: High quality desktop lamp offering even, glare-free illumination with high black-white contrast and good colour reproduction.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (MOTI1101010100151)
Leverancier: MOTIC
Omschrijving: VI-LED vertical illuminator enables on-axis observation and documentation, and is specially designed for Motic SMZ-161 and SMZ-171. VI-LED directs lig...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MOTIC
Omschrijving: Epi-fluorescence attachment, rackless stage and filters for BA210 E microscope.
Leverancier: MOTIC
Omschrijving: LED-verlichting, Epifluorescence LED attachment MB filter block, 475 nm
Leverancier: MOTIC
Omschrijving: Ledmicroscooplamp
Leverancier: MOTIC
Omschrijving: LED-verlichting, LED ring light, 60T
Catalogus nummer: (ZEIS4230119901000)
Leverancier: ZEISS
Omschrijving: HBO 100 illuminator, self-adjusting with lamp mount and collector including heat-reflecting filter and 2 meter connection cable.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom