De krachtige ZM 200 is een gebruiksvriendelijk apparaat waarmee u materialen uitstekend kunt pletten. Met dit apparaat kunnen zachte tot middelharde en vezelige materialen snel in volume worden teruggebracht. De ZM 200 biedt een efficiënte verkleiningstechniek en een uitgebreide reeks accessoires die de flexibiliteit bieden om een breed scala aan substraten te pletten. Ideaal voor snelle en toch voorzichtige preparatie van analytische monsters van materialen zoals chemicaliën, medicijnen, specerijen, steenkool, kunstharsen, kunststoffen, farmaceutische grondstoffen en eindproducten, plantaardige bestanddelen, en voor het vaststellen van het gehalte oppervlakteactieve stoffen in waspoeder.
- Gemalen materiaal wordt in de cassette opgevangen, waardoor het eenvoudig verwijderen van materiaal mogelijk wordt, zonder verlies. Hierdoor voorkomt men eveneens kruisbesmetting
- Veelzijdige maalmolen met groot toerentalbereik; het toerental kan individueel worden geselecteerd van 6000 tot 18.000 min-ₑ
- Grotere doorvoer dankzij optimaal op elkaar afgestemde frequentieomvormer en 3-fasenmotor
- Tweetraps-maalproces zorgt voor zorgvuldige maar toch snelle verwerking zonder dat de eigenschappen van het monster worden gewijzigd
- Parameters worden ingesteld via een grafisch display en een bediening met één knop; het elektronisch veiligheids- en diagnosesysteem sluit bedieningsfouten nagenoeg uit
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Informatie over toebehoren: Roestvrijstalen ringzeven met versterkte rand worden aanbevolen voor intensief gebruik.
Bestelinformatie: bestel de insteekbare rotor en ringzeef apart. Andere formaten en soorten zeven en insteekbare rotoren zijn op aanvraag leverbaar. Neem contact op met onze customer service voor meer details over alternatieve cassettes en cyclonen.
Leveringsinformatie: geleverd inclusief standaardcassette 900 ml.
Opgelet: * Afhankelijk van invoermateriaal en configuratie/instellingen van toestel