Planetaire kogelmolens, PM 100, PM 100 CM, PM 200 en PM 400
Leverancier: Retsch
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
412-0043EA 11240 EUR
412-0043 412-0042 RETS22.782.0024 412-0287 412-0231 412-0286 RETS22.782.0023 412-2931
Planetaire kogelmolens, PM 100, PM 100 CM, PM 200 en PM 400
Molens
Planetaire maalmolens verpulveren en mengen zachte, middelharde tot extreem harde, broze en vezelige materialen snel en zonder verliezen. Voorbeelden van toepassingen zijn mineralen, ertsen, chemicaliën, keramiek, bodems, huishoudelijk en industrieel afval en monstervoorbereiding voor spectrale analyses. Deze maalmolens zijn geschikt voor langdurige proeven en continu gebruik, en worden gebruikt voor droog en nat malen in alle industriesectoren waar de hoogste mate van reproduceerbaarheid, fijnheid, zuiverheid en snelheid vereist is. De uitstekende prestaties worden gerealiseerd dankzij de grote centrifugaalkrachten en de zeer hoge verpulveringsenergie die wordt gegenereerd door het planetaire maalmolenontwerp. Dankzij het regelsysteem kan de bediener snelheid, maalduur, omkering van de draairichting en intervaltijden regelen. De maalmolens voldoen ook aan alle technische eisen voor colloïdaal malen en hebben de vereiste energie-invoer voor mechanische legeerprocessen. Tot de veiligheidsvoorzieningen behoren een automatische veiligheidszelftest en een geventileerde kamer met geluidsisolatie. Een backup geheugen zorgt voor het opslaan van de resterende maalduur als er zich een stroomstoring voordoet. Er zijn maalsets leverbaar in 6 verschillende materialen, die eenvoudige monstervoorbereiding zonder contaminatie mogelijk maken.
  • Gelijktijdige verwerking van 1, 2 of 4 monsters
  • Extreem hoge fijnheid tot minder dan één micron
  • Bediening met een knop, grafisch display en programmeerbare starttijd
  • Reproduceerbare resultaten door de digitale parameterinstelling; er kunnen 10 combinaties van maalparameters worden opgeslagen
  • Automatische ventilatie van de maalkamer voor het koelen van de maalbekers
Er zijn tafelmodellen leverbaar met één maalstation (PM 100, PM 100 CM) met een maalbekerinhoud tot maximaal 500 ml, of met 2 maalstations met een kleinere inhoud van maximaal 250 ml (PM 200). De PM 100 CM heeft een toerentalverhouding van 1:-1, de verkleining komt tot stand door druk en wrijving en niet door kloppen, wat betekent dat hij zachter omspringt met het materiaal. De PM 400 is een robuust compact vloermodel op zwenkwielen met 4 maalstations voor maalbekers met een nominaal volume van 12 tot 500 ml. Hierdoor is een grote monsterdoorvoer met uitstekende reproduceerbaarheid, fijnheid en zuiverheid mogelijk.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 30
Informatie over toebehoren: Effectief malen binnen een korte tijd is mogelijk dankzij de selectie van maalbekers en maalkogels uit een uitgebreide reeks afmetingen vervaardigd uit diverse materialen. De "comfort" maalbekers beschikken over diverse veiligheids- en ontwerpkenmerken die het gebruiksgemak vergroten:
O-ring voor gas- en stofdichte afdichting
Roestvrijstalen beschermmantel voor bekers die niet zijn vervaardigd van staal
Spleet tussen flenzen van beker en rand van deksel voor gemakkelijk openen
Bestelinformatie: Maalbekers en maalkogels moeten afzonderlijk worden besteld. Het optioneel druk- en temperatuurmeetsysteem PM GrindControl bevat een meettransceiver, stationaire transceiver, software, koffer en maalbeker (PM 100, PM 400).
Opgelet: * Afhankelijk van invoermateriaal