Slagrotormolens, SR 300
Leverancier: Retsch
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
412-0259EA 14520 EUR
412-0259
Slagrotormolens, SR 300
Molens
De SR 300-molen is geschikt voor grove en fijne verkleining of deagglomeratie, in batches of continu. Het is een molen met hoge verwerkingscapaciteit voor de verwerking van zachte en middelharde materialen. De molen wordt gebruikt voor toepassingen op het gebied van milieu, chemie, farmaceutica en landbouw. Het ontwerp omvat een aantal veiligheidsvoorzieningen, zoals een vergrendeling op de snelsluitdeur die de motorrem activeert en de rotor in minder dan 0,5 seconden tot stilstand brengt. De molen beschikt ook over een toegangsbarrière en bescherming tegen vloeistofspatten in de vultrechter.
  • Hoog doorvoervolume
  • Hoge maximale eindfijnheid binnen een enkele processtap
  • Eenvoudig reinigen en vervangen van zeven en maalinzetstukken
  • Breed assortiment zeven en toebehoren
  • Snelle werking van deurvergrendeling en motorrem
Bestelinformatie: Gelieve het basisframe (indien nodig), het zeefframe of het maalinzetstuk en de zeven afzonderlijk te bestellen. Andere 360°-ringzeven alsmede 180°-frame en maalgereedschappen op aanvraag.
Leveringsinformatie: Geleverd met slagrotor, filterslang (240 mm) en roestvrijstalen opvangbak.
Opgelet: * Afhankelijk van invoermateriaal en gebruikte accessoires