U heeft gezocht op: Ovens
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: VENTI-Line® droogovens zijn ontworpen voor alle standaard droog- en tempereertaken en voor het steriliseren van glaswerk. Ze hebben een temperatuurber...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De DRY-Line® droogovens zijn ontworpen voor alle standaard droog- en temperingswerkzaamheden en voor het steriliseren van glaswerk. Zij hebben een tem...
Sale
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie omvat modellen met geforceerde convectie met een temperatuurbereik tot +300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschi...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Catalogus nummer: (NABEL-014K27N1)
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: The L 1/12 muffle furnaces are the ideal choice for daily laboratory use. These high quality models have an advanced and attractive design, and are ve...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: UNpa paraffin ovens provide precise and homogenous temperature control of paraffin embedding medium without any loss in quality. UNpa paraffin ovens a...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: These compact bench top tube furnaces with integrated controllers can be widely used for a variety of processes. Equipped with a standard C 530 cerami...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: De serie omvat modellen met natuurlijk convectie met een temperatuurbereik tot +300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschill...
Leverancier: MEMMERT
Omschrijving: Betrouwbare, krachtige, energiezuinige vacuümovens met afzonderlijk instelbare thermoplateaus die direct worden verwarmd, zorgen voor een nauwkeurige ...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: Deze compacte buisovens worden gebruikt wanneer laboratoriumexperimenten horizontaal, verticaal of onder specifieke hoeken moeten worden uitgevoerd. D...
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: The durability of the SiC rods in periodic use, in combination with their high heating speed, make these high-temperature furnaces good all-rounders i...
Catalogus nummer: (732-4301)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: De HybriLinker oven combineert een HB-1000 hybridisatieoven met een CX-2000 crosslinker. Beide functioneren onafhankelijk van elkaar. De crosslinker h...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (NABE631000528)
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: For charging larger workpieces and annealing boxes.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: These furnaces feature heating elements on supporting tubes that radiate freely into the chamber, ensuring particularly short heating times. With the ...
New Product
Leverancier: NABERTHERM GMBH
Omschrijving: The BO series is specially designed for processes in which larger sample quantities must be incinerated. Mainly used in the fields such as ashing of f...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom