Koel-/verwarmingstestkamers, serie M
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
466-0018EA 15020 EUR
466-0018 466-0017 466-0016 466-0015
Koel-/verwarmingstestkamers, serie M
Testkamers Testkamers voor temperatuurtests
Warmeluchtovens met roestvrijstalen binnenzijde die ideaal zijn voor materiaalonderzoek en verouderingstests. De eenheden bieden een hoge luchtverversingssnelheid dankzij een krachtige ventilator, een instelbare TWB- veiligheidsthermostaat van klasse 2 met optisch alarm en een uitlaatkanaal met Ø 50 mm. Snel herstel van de ingestelde temperatuur na opening van de deur of luchtverversing. Geïntegreerde RS422-interface en optioneel APT-COM™ DataControlSystem ten behoeve van de GLP/GMP-conformiteit.
  • Elektronisch geregelde APT.line™ voorverwarmingskamertechnologie met geforceerde convectie voor een snelle, gelijkmatige droging
  • Programma-editor voor instelling van het temperatuurverloop, gebruiksvriendelijk LCD-scherm met gemakkelijke menugestuurde bediening
  • Instelbare ventilatorsnelheid (0 - 100%) en programmeerbare ventilatieklep voor luchtafvoer
  • Regelaar van type MCS met 25 programma's van elk 100 stappen, voor max. 500 programmasegmenten
  • Kalibratie en validatie mogelijk
Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Leveringsinformatie: Geleverd inclusief 2 verchroomde legplaten. De apparaten M 400 en M 720 vereisen een driefasige stroomvoorziening