VWR® DRY-Line®, ovens met natuurlijke convectie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
466-3513EA 0 EUR
466-3513 466-3510
VWR® DRY-Line®, ovens met natuurlijke convectie
Ovens Standaard ovens
Droogovens met natuurlijke convectie gebruikt voor thermische processen, verwarmde opslag en voor convectiedroogtoepassingen met temperaturen tot 220 °C. Afvoerkanaal aan de achterkant van het toestel met handmatig verstelbare schuif.
  • Microprocessor-controller
  • Geïntegreerde timer kan worden ingesteld voor continubedrijf of timerbedrijf: 0 tot 999 min of 0 tot 99,9 uur
  • Oververhittingsbeveiliging met visueel alarm (veiligheidsvoorziening klasse 3.1)
  • Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C
Leveringsinformatie: Geleverd inclusief 2 verchroomde legplaten.