VWR® VENTI-Line®, ovens met geforceerde convectie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
466-3519EA 0 EUR
466-3519
VWR® VENTI-Line®, ovens met geforceerde convectie
Ovens Standaard ovens
Droogovens met geforceerde luchtcirculatie, ideaal voor routinematige droog- en verwarmingstoepassingen waarbij korte droogtijden vereist zijn. Ovens zijn voorzien van regelbare ventilatie door middel van handmatig verstelbare ventilatieschuif en 50 mm Ø afvoerkanaal aan de achterzijde van de unit.
  • Microprocessor-controller
  • Geïntegreerde timer kan worden ingesteld op continubedrijf of timerbedrijf: 0 tot 999 min of 0 tot 99,9 uur
  • Beveiliging tegen oververhitting met visueel alarm (veiligheidsvoorziening klasse 3.1)
  • Temperatuurinstelling in stappen van 1 °C
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee verchroomde legplaten.