U heeft gezocht op: Hybridisatieovens
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (732-4301)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: De HybriLinker oven combineert een HB-1000 hybridisatieoven met een CX-2000 crosslinker. Beide functioneren onafhankelijk van elkaar. De crosslinker h...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-4315)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: De Minidizer oven is ontworpen als persoonlijk tafelmodel. Het is een compact en draagbaar systeem. Deze oven is ideaal voor gebruik in laboratoria me...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-4300)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: De hybridisatieoven warmt snel op en kan worden gestapeld voor efficiënte ruimtebenutting. Homogene en consistente verzadiging van de monsters bij was...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (732-4316)
Leverancier: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Omschrijving: De Multidizer oven kent meerdere bewegingsopties en is uitgerust met zowel een draaiwiel (in de onderste kamer) als een heen en weer bewegende schudpl...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (731-0501)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: The Shake ‘N’ Bake hybridisation oven is ideal for hybridising and pre hybridising membranes used in Southern and Northern blotting techniques. The ge...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BOEI240200-2EU)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: RapidFISH slide hybridisation oven was designed to simplify fluorescent in-situ hybridisations procedures for FFP samples, cell suspensions, an...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (731-0512)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: Hybridisation and wash methods vary according to application and personal choice. Boekel Scientific offers a range of hybridisation incubators with fe...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Cole-Parmer
Omschrijving: Use and recover volumes as low as 5 ml, ensuring preservation of precious samples.
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Versatile - features both rotisserie and rocking motions.
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom