Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Product category
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Micropipetten
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/52/18989652.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"144"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De nieuwe Ergonomic High Performance pipetten bieden de nauwkeurigheid en precisie waarop u kunt vertrouwen. Dankzij de verbeterde ergonomische functi...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De lichtgewicht standaardreeks pipetten biedt nauwkeurigheid en precisie. Dankzij de ergonomische functies, zoals de voorgevormde handgreep en het zac...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De pipetten combineren een superieure nauwkeurigheid, precisie en stevigheid met een geavanceerd ergonomisch ontwerp.
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Pipet, eenkanaals, VWR®, Vast volume, 1000 µl, Juistheid: ±0,4 %, Onjuistheid: <0,3 %, Voor pipetpunten: 1000 µl
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De Stepper is in combinatie met de VWR-dispensertips een beproefde systeemoplossing voor het volledige bereik van doseervolumes, van 1 tot 5000 μ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De VWR-pipetten voor ultrahoge prestaties bieden superieure nauwkeurigheid en precisie, met een ongeëvenaard en bewezen ergonomisch ontwerp dat zowel ...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Eenvoudig instelbaar ejectorhoogtesysteem voor vrijwel alle merken tips
Voorgevormde handgreep, 360° manifold en zacht veersysteem voor soepel en...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   De luchtverplaatsingspipet met twee vooraf gekalibreerde stappen maakt pipetteren van 1 en 0,1 ml mogelijk van dezelfde vloeistof. Ideaal alternatief ...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 144
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Volgende