Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Transferpette® S -8/-12
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Transferpette®
613-3702EA 600 EUR
613-3702 613-3706 613-3709 613-3707 613-3708
Mechanische meerkanaalspipetten, variabel volume, Transferpette® S -8/-12
Pipetten Micropipetten
De Transferpette® S -8/-12 meerkanaalspipetten zijn de perfecte werktuigen voor de meest veeleisende toepassingen in het laboratorium. Ze zijn bovendien compatibel met 96 en 384 well platen, vaak gebruikt in life science toepassingen.
  • De ergonomische vingerbeugel biedt een ontspannen grip en is geschikt voor rechts- en linkshandig gebruik; de centrale positie van pipetteerknop en afzonderlijke tipafwerper maakt het mogelijk om de pipet met één hand te bedienen zonder de stand van de hand te veranderen
  • 4-cijferige volumedisplay voor maximale precisie
  • Easy Calibration technologie maakt kalibratie-instellingen zonder gereedschap mogelijk en geeft duidelijk aan wanneer de pipetten zijn ingesteld op basis van de fabriekswaarden
  • Vervangbare tipkegels en afdichtingen voor het vereenvoudigen van het onderhoud en het verlengen van de levensduur van de instrumenten; corrosiebestendige zuigers
  • Met kleurcodering voor eenvoudige tipselectie
  • Volledig autoclaveerbaar
Ze zijn te gebruiken met de meeste gangbare tips. Dankzij het gebruik van nieuwe, innovatieve materialen zijn de Transferpette® S -8/-12 lichte maar robuuste meerkanaalspipetten met een hoge nauwkeurigheid en precisie.
Certificaten: CE-markering volgens IVD-richtlijn 98/79 EC.
Bestelinformatie: Transferpette® S -8 of Transferpette® S -12 wordt geleverd met DE-M-markering, prestatiecertificaat, 2× TipBox (gevuld met pipettips van BRAND), 1 voor plank/rek, 1 reagensreservoir, 1 montagegereedschap, siliconenolie en 1 set afdichtringen gemaakt van FKM.