U heeft gezocht op: Repetitieve pipetten
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (613-2169)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Deze pipet is ontworpen voor het doseren van verontreinigde vloeistoffen en vluchtige vloeistoffen. De exclusieve acceptatie van dispensertips met zui...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: De Stepper is in combinatie met VWR®-dispensertips een beproefde systeemoplossing voor het volledige bereik van doseervolumes, van 1 tot 5000 μl.
Leverancier: Brand
Omschrijving: Repetitive pipettes are the first choice when it comes to efficient dispensing of long series. Positive displacement pipettes are often the right solu...
Catalogus nummer: (612-3858)
Leverancier: Brand
Omschrijving: Ergonomische en duurzame repetitieve pipet voor snel en eenvoudig serieel pipetteren en, in combinatie met Brand PD-Tips (tien verschillende grootten ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SOCOREX ISBA
Omschrijving: Handheld microdispenser intended for repeated distribution of microliter volumes. Three models cover the range from 5 to 1000 µl.
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Met deze pipet kunt u nauwkeurig pipetteren van 1 μl tot 50 ml en worden lange pipetteerreeksen sneller en eenvoudiger. De opgezogen vloeistof kan tot...
Catalogus nummer: (612-7810)
Leverancier: GILSON
Omschrijving: DISTRIMAN® is een positive-displacement, continu instelbare repeater-pipet om meervoudig doseren te vereenvoudigen bij gebruik met Gilson DISTRITIP® s...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Handbediende dispenser, ontworpen voor maximaal gebruiksgemak, nauwkeurigheid en flexibiliteit qua volumeselectie en vervanging van de Combitip advanc...
Catalogus nummer: (612-7310)
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Pipet met continu instelbaar volume in stappen van 10 µl, bedoeld voor nauwkeurige volumetrische analyse tot 10 ml. Kan worden gebruikt voor het pipet...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VISTALAB TECHNOLOGIES
Omschrijving: These macro pipettes with eject button are fully electronic, providing a broad menu of liquid handling functions.
Leverancier: Bel-Art Products, a Part of SP
Omschrijving: This dependable, self-filling pipetting aid is designed for speed, ease, and convenience and is offered in two models.
Leverancier: Corning
Omschrijving: The Corning® Step-R™ Repeating Pipettor is suitable to dispense volatile, dense, viscous, or foaming liquids, and for all applications where long dosi...
Catalogus nummer: (SOCO416.5000)
Leverancier: SOCOREX ISBA
Omschrijving: Adjustable pipette intended for reliable dispensing and high performance results. Selected materials offer outstanding shock resistance and compact sh...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom