Mechanische eenkanaalspipetten, vast volume
Leverancier: VWR, part of Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
613-0168EA 182 EUR
613-0168 613-0169 613-0170 613-0171 613-0172 613-0173 613-0174 613-0175 613-0166 613-0167
Mechanische eenkanaalspipetten, vast volume
Pipetten Micropipetten
  • Ergonomisch ontwerp, geschikt voor grote en kleine handen, voor nog meer comfort tijdens het werken, voor rechts- en linkshandig gebruik
  • Dunne bevestigingsconus voor tips, compatibel met bijna alle merken tips
  • Met roestvrijstalen, beweegbare en in hoogte verstelbare tipafwerper
  • Onderhoudsvrije afdichtingen, gepolijste zuigers voor optimale nauwkeurigheid
  • Volledig autoclaveerbaar
Bestelinformatie: Geleverd met een sleutel voor kalibratie in het laboratorium.