LaPrep Sigma software
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
905-0013EA 0 EUR
KNAUC.0101.03
LaPrep Sigma software
De software biedt een platform voor alle chromatografiesystemen van VWR, zoals LaPrep Sigma, LaChrom Elite® en LaChrom. De software heeft modules die speciaal zijn ontwikkeld voor preparatieve HPLC.
Alle belangrijke functies vindt u terug in de software, zoals piekdetectie, fractieverzameling, recycling van monsters en solvent recovery.
  • De software heeft Direct-Control en een Teach-In-functie die de verschillende stappen in het werk uitvoert zodat u tijd en geld bespaart