U heeft gezocht op: Peristaltische pompen
73  results were found
SearchResultCount:"73"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Compacte, kosteneffectieve pompsystemen voor algemene toepassingen voor vloeistofoverdracht.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Plaats waar het handig is - ideaal voor beperkte ruimtes, kappen of isolatiekamers.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Overbrengen, doseren en meten in laboratorium-, proces- en spoelomgevingen.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Netwerkdrives bieden native EtherNet/IPâ„¢- of Profibus-communicatie - geen extra hardware of firmware vereist.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Ontworpen met een onderhoudsvrije, zeer nauwkeurige motor en een grafische interface - maakt installatie en bediening eenvoudiger dan ooit!
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Onderhoudsvrije aandrijvingen gebouwd voor nauwkeurige dosering.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Soepele, nauwkeurige doorstroming en minder slangwisselingen.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Overdracht en uitgifte van grote hoeveelheden.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Verlies de controle over uw meettoepassingen niet: het digitale display geeft u nauwkeurige controle.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Regel onafhankelijk de stroom en richting van elk kanaal via het toetsenbord of uw pc.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Achieve high-accuracy multi-channel flow, with an intuitive touch-screen interface.
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Veelzijdige meerkanaalspompen voor nauwkeurige vloeistoftoediening met een laag debiet - met een intuïtieve touchscreen-interface.
MasterflexLive®
Catalogus nummer: (MFLX77112-10-EU)
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: High-flow pomp voor procestoepassingen - met een intuïtieve touchscreen-interface en geavanceerde connectiviteit.
UOM: 1 * 1 ST
MasterflexLive® cUL Listed CE Compliant UL Listed
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Minder slangwissels!
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Koppel deze digitale aandrijvingen aan een pc of netwerk voor geautomatiseerde laboratorium- en procestoepassingen.
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: Pomp bij een druk tot 8,5 bar (125 psi).
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 73
no targeter for Bottom