Slangenpomp voor bevestiging aan standaard
Leverancier: Ismatec
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ISMCISM844EA 1140 EUR
ISMCISM844 ISMCISM846 224-1224 224-1232 ISMCISM847E ISMCISM852 ISMCISM853 ISMCISM847D ISMCISM850A
Slangenpomp voor bevestiging aan standaard
Pompen Peristaltische pompen
Serie MS/CA. Ideaal voor kleine ruimten zoals afzuigkasten. Vast toerental. Voortreffelijke start-/stopeigenschappen. Hoge reproduceerbaarheid. Voor meerkanaalstransportprocessen met constant debiet, voor het invoeren van monsters in doorstroomvaten of in niveauregeltanks.
  • Twee of vier kanalen
  • Zes of acht rollen
  • Click´n´go-cassettes
  • Voor ieder kanaal kunnen verschillende slangdiameters worden gebruikt
  • Voor slangen met drie afsluitkranen
  • 1,0 bar drukverschil
Bestelinformatie: Neem contact op met Avantor voor informatie over geschikte verkrijgbare slangen.