U heeft gezocht op: Tafelrefractometers
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Eenvoudig te gebruiken, nauwkeurige tafelrefractometers voor gebruik in laboratorium- of productieomgevingen.
Catalogus nummer: (635-0480)
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: De Abbe refractometer met toepassingen in opleidingsinstituten en laboratoria waar een uitgebreide refractieve indexreeks is vereist of waar sprake is...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: Robust fully automatic instruments for the food, sugar and beverage industries where temperature control is not required, such as measuring sugar (°Br...
New Product
Catalogus nummer: (BELL19-20)
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: De RFM742-M refractometers zijn robuuste volautomatische instrumenten die geschikt zijn voor de voedingsmiddelen-, suiker- en drankenindustrie waar ge...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: RFM900-T are suitable for chemical, petrochemical, pharmaceutical, flavours and fragrance industries, as well as for academic research.
New Product
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: These refractometers bring with a line of high precision Peltier temperature controlled benchtop refractometers for demanding applications within the ...
New Product
Leverancier: BELLINGHAM & STANLEY
Omschrijving: These high precision refractometers are designed for applications in food and beverage, including fruit juice, emulsions or chemicals.
New Product
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Catalogus nummer: (ATAG3921)
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high acc...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: De modellen RX-5000α zijn automatische digitale refractometers waarbij intern de meettemperatuur kan worden ingesteld en die de refractieve index, de ...
Catalogus nummer: (635-0397)
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: Tafelrefractometer, EU-stekker, Meetbereik: 0 - 100 °B, Brekingsindex: 1,325 - 1,70 nD, b×d×h: 370×260×140 mm, Gewicht: 6900 g
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: Accurate digital refractometers featuring intuitive colour touch screen technology makes the RX-i range easy to use and navigate around the operating ...
Catalogus nummer: (635-0148)
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: De modellen RX-7000α zijn automatische digitale refractometers waarbij intern de meettemperatuur kan worden ingesteld en die de refractieve index, de ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (ATAG3150)
Leverancier: ATAGO
Omschrijving: This refractometer is designed for the determination of sugar levels in beverage, food and pharmaceuticals.
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom