U heeft gezocht op: Koelkasten
51  results were found
SearchResultCount:"51"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (LIEBCT2931)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: All freezers with NoFrost and SmartFrost feature drawers and intermediate glass shelves underneath them which can be conveniently removed.This results...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Commerciële koelkasten met geforceerde luchtkoeling; de ventilatie stopt als de deur wordt geopend.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Temperatuurbereik: +0 tot −6 °C.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Stylish, slim and freestanding fridges freezers which are used to boasts energy efficiency rating and making it kinder to the environment than other f...
Catalogus nummer: (LIEBSBSES6352)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Integrated/side-by-side (SBSes) refrigerators are the combination of the two appliances which is the perfect addition to the core of any kitchen plan ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: These commercial refrigerators feature a fan for forced air cooling with temperature adjustable from –2 to +15 Â°C or +1 to +15 Â°C.
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Deze MediLine laboratoriumkoelkasten met Comfort-regelaar bieden een maximale opslagruimte op een 60 cm breed vloeroppervlak. De modellen voor onder e...
Catalogus nummer: (471-1071)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Koelkast/vriezer met vonkvrije binnenkant voor opslag van explosieve en zeer ontvlambare stoffen - bijvoorbeeld in de chemische industrie of in gespec...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: ATEX gecertificeerde MediLine koelkasten met mechanische besturing en explosieveilige binnenruimte, dynamische koeling. Ontworpen voor de opslag van b...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Refrigerators designed for professional use. Reliably store non temperature-sensitive items even at ambient temperatures up to +40 °C with a constant ...
Catalogus nummer: (LIEBGKV6410924)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Deze commerciële koelkasten beschikken over een ventilator voor geforceerde luchtkoeling met een temperatuur die kan worden ingesteld van –2 tot +15 °...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: The refrigerators with spark-free interior are easy to clean and the robust glass shelves are simple to remove at 90° door opening. They are super-eff...
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Glass/steel door refrigerators, Performance series with ceiling lighting and perfection series with vertical LED lighting provides optimal illuminatio...
Catalogus nummer: (LIEBSCFVH4002)
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Liebherr guarantees the outstanding quality of its refrigeration systems through expertise derived from decades of experience in the refrigeration tec...
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Leverancier: Liebherr
Omschrijving: Ultra-efficient pharmaceutical refrigerators have been designed for the particular requirements with their dynamic cooling system, highly effective in...
Leverancier: Thermo Scientific
Omschrijving: The TSX high-performance chromatography refrigerators are designed for a variety of applications requiring close temperature control, full access to c...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom