MediLine koelkasten, vonkvrij met ATEX certificaten
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Mediline
471-1048EA 1895 EUR
471-1048 471-1049 471-1046 471-1047 471-1075
MediLine koelkasten, vonkvrij met ATEX certificaten
Koelkasten
ATEX gecertificeerde MediLine koelkasten met mechanische besturing en explosieveilige binnenruimte, dynamische koeling. Ontworpen voor de opslag van brandbare materialen.
  • Temperatuurregeling aan de buitenkant
  • Vergrendelbare en omkeerbare deur
  • Automatische ontdooiing met afvoercompartiment voor dooiwater (handmatige afvoer)
Temperatuurbereik: +1 tot +15 °C
Certificaten: Alle laboratoriumkoelkasten van Liebherr met vonkvrij interieur zijn getest volgens de ATEX-richtlijn. Ze hebben een Zone II nA interieur voor gassen, rekening houdend met de veiligheidseisen van materiaal categorie 3G. Daarom zijn ze geschikt voor de opslag van explosieve en licht ontvlambare stoffen.