Laboratorium koelkasten MedilLine, LKPv
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Mediline
472-2391EA 8395 EUR
472-2391 472-0119 471-1018 471-1050 471-1072 472-2394 472-2393 472-2392
Laboratorium koelkasten MedilLine, LKPv
Koelkasten
Dit zijn de MediLine-modellen voor zware toepassingen met geforceerde luchtkoeling. De regelaar beschikt over deur- en temperatuuralarmen die aangepast kunnen worden aan de noden van de eindgebruiker. De regelaar kan vergrendeld worden.
  • Back-upbatterij voor 7,5 dagen gegevensregistratie en 72 uur batterijback-up in geval van een stroomstoring; interfaceopties onder andere infrarood en RS485 voor externe gegevensregistratie
  • Geforceerde luchtventilatie
  • Multifunctionele digitale display en elektronische temperatuurregeling
  • Ergonomische handgreep en zelfsluitende deuren
  • Geintegreerde alarmsystemen bij te lang openstaan, stroomonderbrekingen overschrijding van ingestelde temperatuur
  • Uitgerust met zwenkwielen, twee met remmen, en legroosters met kunststofcoating
Er is een optionele producttemperatuursonde verkrijgbaar waarmee de lucht- en producttemperatuur op de regelaar kan worden weergeven. Neem contact op met onze product specialisten voor meer informatie.
Temperatuurbereik: 0 of ‒2 tot +16 °C (±3); isolatie 83 mm (max. omgevingstemperatuur: 43 °C).