U heeft gezocht op: Apparaat voor rolflessen
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Het Wheaton® R2P™ 2.0-rollercultuurapparaat is ontworpen om de ontwikkeling en groei van gekweekte cellen mogelijk te maken, van onderzoek tot product...
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Dit standaard rollercultuurtoeste voor celproductie is flexibel zodat opschalen toegestaan kan worden en dat de productie van monolayer celculturen to...
Catalogus nummer: (734-1167)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Dit conventionele type rotatiekweeksysteem is ontworpen om recipiënten met een diameter van 108 tot 121 mm en een maximale lengte van 290 mm te r...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (734-1164)
Leverancier: DWK Life Sciences
Omschrijving: Het tafelmodel roterende cultuursysteem voor miniflessen is ontwikkeld voor mengen en schudden op kleine schaal met behulp van flessen die te klein zi...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BELLCO GLASS INC.
Omschrijving: Apparaat voor rolflessen, Modular with all-position drive, fixed frame, stand-by drive and alarm, Sci/ERAâ„¢, 45 bottles (9 decks)
Leverancier: BELLCO GLASS INC.
Omschrijving: Apparaat voor rolflessen, Modular, 15 bottles (2 decks)
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom