U heeft gezocht op: Monsternemers
225  results were found
SearchResultCount:"225"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (24865.)
Leverancier: Merck
Omschrijving: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 EA
Leverancier: Merck
Omschrijving: HEPA H13 filter, 74 mm, —
Leverancier: Merck
Omschrijving: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Leverancier: Merck
Omschrijving: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Catalogus nummer: (1.17103.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: De MAS-100 VF® maakt gebruik van standaard petrischalen is compact en eenvoudig in gebruik en ideaal voor het bewaken van de kwaliteit van uw omgeving...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Merck
Omschrijving: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Leverancier: Merck
Omschrijving: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Catalogus nummer: (1.09227.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: De MAS-100 Eco® is een robuuste en betrouwbare airsampler ontworpen voor de hoogste precisie.
UOM: 1 * 1 ST
MSDS
Catalogus nummer: (1.17328.0001)
Leverancier: Merck
Omschrijving: Ease of use. Uncompromising safety. Data integrity and flexibility. This is what the new MAS-100 Atmos® sampler stands for, revolutionising microbiolo...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Merck
Omschrijving: De geperforeerde monsternamekop kan worden gesteriliseerd en aangepast om horizontaal monsters te nemen.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Alle sample dippers zijn gemaakt van blauw PP en bestaan uit een fles met klikhandvat.
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: SAS Super IAQ biedt dezelfde efficiëntie, zoals vastgelegd in monsternametests die werden uitgevoerd door CAMR-UK (centrum voor toegepaste microbiolog...
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: SAS Super ISO 100 en SAS Super ISO 180 onderscheiden zich door hun verschillen in luchtstroom; deze keuze hangt af van de toepassing, en maakt continu...
Catalogus nummer: (300-0165)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Cylindrical probe for aseptic sampling of ice cream and similar products. The probe is completed with a special PYREX® test tube for transport of the ...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (300-0171)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Monsternemer met zuiger, gemaakt van verchroomd messing, steriliseerbaar. Het uiteinde van de buis is scherp voor het doorprikken van dozen, balen of ...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Multi-sectored samplers for sampling powders, pellets and friable materials, which may become non homogeneous in bags at various levels. The models wi...
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 225
no targeter for Bottom