Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
U heeft gezocht op: "Luchtmonsternametoestellen"
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/06/34/20800634.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"20"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument that is based on the approved and standard impaction principle. The MAS-100 Iso NT® is used to me...
Catalogus nummer: (1.09191.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Luchtmonsternametoestel voor gebruik in cleanrooms, farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en voedings industrie. Gemaakt van geanodiseerd aluminium. ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (1.09227.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De MAS-100 Eco® combineert alle voordelen van de MAS-100®serie maar compacter. Ideaal voor luchtmonstername in de voedingsmiddelen- en drankenindustri...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (1.09194.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   De MAS-100 Ex® combineert alle voordelen van de MAS-100®, maar is bovendien getest volgens pr EN50021:1996 voor toepassing in explosieve zones. Wordt ...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (1.09327.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Volgens ISO 14698-1 moeten behalve normale lucht ook gecomprimeerde gassen regelmatig worden getest op microbiële verontreiniging. De verschillende so...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (1.09192.0001)
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Voor kalibratie van de MAS-100 NT® luchtmonsternametoestellen. Nauwkeurige meting van:
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  Merck
Omschrijving:   Het nieuwe MAS-100 VF® actieve luchtmonsternametoestel is speciaal ontwikkeld voor gecontroleerde omgevingen. Luchtbewaking is wettelijk verplicht in ...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   SAS Super Isolator-instrumenten (beschikbaar met luchtstroom van 100 l/min en 180 l/min) zijn gemaakt voor specifieke bewaking van de gesloten omgevin...
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 20
  1  2  3  Volgende