U heeft gezocht op: Monsternemers voor vloeistoffen
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (231-0500)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Witte PTFE pollepel.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Omschrijving: WFI Samplers are an easy and convenient solution for obtaining perfect fluid samples from a WFI water drop.
Catalogus nummer: (9815-05)
Leverancier: Avantor
Omschrijving: Cycle-Tap sampler is a device for sampling small quantities of solvent.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: TeleScoop is een veelzijdig bemonsteringssysteem met uitwisselbare tools voor een breed scala aan toepassingen. De gereedschappen (hoekbeker, slingerb...
Leverancier: Spectrum Laboratories
Omschrijving: Wegwerpbuizen voor vloeibare en vaste monsters met één hand. Het over te brengen monster wordt met de oogstmachine ingebracht en met de plunjer afgevo...
Catalogus nummer: (NASCB01229WA)
Leverancier: NASCO FORT ATKINSON
Omschrijving: Sample bottles of various sizes are held via an adjustable locking device.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Gemaakt van ultrazuiver en chemisch inert PTFE/FEP of PP voor bemonstering zonder verontreiniging. Past op alle vaten en vaten met openingen met een d...
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: The sample liquid only comes into contact with the suction hose and the original sample bottle. Cross-contamination is greatly reduced. Immediately af...
Leverancier: NASCO FORT ATKINSON
Omschrijving: The Sludge Judge line of collection tools are dependable and long-lasting.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Liquid samplers for aggressive liquids, with fixed rod.
Leverancier: GERBER FUNKE DR N.
Omschrijving: It is made up of stainless steel with valve for automatic drainage.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: ViscoSampler with powerful suction for viscous media. The media is drawn up and discharged using the suction flask.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Zuigmonsternemers voor viskeuze media zoals pasta, slib, room of olie.
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Volledig gemaakt van niet-vonk producerende materialen, vernikkeld.
Catalogus nummer: (300-0025)
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: Fluid sampler, Liquid CupSampler, Roestvrij staal, Inhoud: 100 ml, Lengte: 1000 mm, Diameter: 55 mm
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (300-1041)
Leverancier: BÃœRKLE
Omschrijving: De verzamellans bestaat uit een binnen- en buitenbuis. De zuigpositie kan stapsgewijs worden gewijzigd met de buitenbuis binnen een hoogtebereik van 0...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom