HY-LiTE® testsysteem voor de controle van Jet brandstof
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.30890.0022EA 0 EUR
1.30890.0022 1.30196.0021
HY-LiTE® testsysteem voor de controle van Jet brandstof
Bewakingssystemen Hygiënebewakingssystemen
Voor vliegtuigbrandstof gebruikt in de civiele luchtvaart. Vliegtuigbrandstof bevat kleine hoeveelheden water, en is hierdoor eveneens gevoelig voor microbiologische aantasting. Deze biomassa kan groeien, waardoor filters verstopt raken of tanks corroderen. Deze nieuwe test is een alternatief voor iedereen die vliegtuigbrandstof controleert of hiermee omgaat. Tot nu toe waren testresultaten pas na 3 dagen beschikbaar. Met de nieuwe HY-LiTE test zijn resultaten al beschikbaar binnen 10 minuten. Deze test wordt aanbevolen in de richtlijn van de IATA (International Air Transport Association).
  • Een eenvoudige test ter plaatse
  • Steeds dezelfde methode voor monsters met of zonder water
  • Toont direct biologische activiteit in het monster, ongeacht bacteriën of andere biofilms
  • Kwantitatieve resultaten en eenvoudige interpretatie
  • Flexibel testvolume (1 l wordt aanbevolen)
Leveringsinformatie: 20 pennen, 20 lange en 20 korte pipetten