Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Criteria
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Monsternemers voor vaste stoffen
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/13/18989813.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"54"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Gemaakt van schokbestendig PS. Gereedschap voor monstername en sensorische proeven, voor eenmalig gebruik, gemaakt van zeer stevige kunststof, bestraa...
Leverancier:  VWR Collection
Omschrijving:   Stevige kunststof koffer met veel gereedschap voor monstername van voedingsproducten, dierenvoeding en water.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (300-0022)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Roestvrijstalen constructie. Ontwikkeld voor monstername melkpoeder. Het monsternameapparaat wordt in zakken of vaten geplaatst en het monster wordt v...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (300-1025)
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Uit roestvrij staal V4A. De SiloPicker neemt monsters van bulkgoederen. De insteekdiepte hangt af van de dichtheid van de bulkgoederen. De standaardle...
UOM:  1 * 1 ST
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Als bulkgoederen over grote afstanden worden vervoerd kunnen ze van samenstelling veranderen. Als u een monster neemt aan de oppervlakte is het result...
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Conische handboor, met conische vorm, met scherpe snijranden en een massief handvat. Ideaal voor het snijden van monsters uit zachte, pasta-achtige st...
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Gemaakt van roestvrij staal of PP, transparant, monsterflessen vervaardigd van PE. De QuickPicker is geschikt als bulkgoederen rechtstreeks uit zakken...
Leverancier:  Sampling Systems
Omschrijving:   Solid sampler, Lengte: 600 mm, Diameter: 25 mm, Segmenten: 5
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 54
  1  2  3  4  5  6  7  Volgende