Houd mijn sessie geopend
Eindigt in 
De sessie is verlopen
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
  • Leverancier
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Zoek binnen resultaten
Monsternemers voor water
https://nl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/18/18990018.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"11"
  List view Grid view Easy View (new)
Sorteer op:
Leverancier:  BÜRKLE
Omschrijving:   Samplers available in three sizes.
Leverancier:  MAXX
Omschrijving:   Water samplers with thermostatic control and protective top, which can be opened for connection and maintenance works. Self-contained, automatic cooli...
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   These lightweight samplers with low power requirements (12 VDC) have been designed for easy mobility.
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   These samplers has light weight and low power requirements for easy mobility in field applications.
Leverancier:  MAXX
Omschrijving:   Een draagbare, compacte, automatische watermonsternemer die op batterijen werkt, met een vacuümsysteem met diafragmapomp. De standaardversie heeft een...
Catalogus nummer: (701-0166)
Leverancier:  MAXX
Omschrijving:   Aan de wand bevestigd monsternameapparaat met behuizing van Styrosun/PC (GF10). Geen thermostatisering.
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (701-0167)
Leverancier:  MAXX
Omschrijving:   Een robuuste, draagbare monsternemer die werkt op batterijen en die kan worden gecombineerd met elk type container van composietmateriaal en met de op...
UOM:  1 * 1 ST
Catalogus nummer: (705-0989)
Leverancier:  Hach
Omschrijving:   Portable water sampler using pressure-vacuum technology. Combines small dimensions by offering the 24×1 l bottle option for glass as well as plastic b...
UOM:  1 * 1 ST
Call for Price
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Dit artikel is vervallen en leverbaar zolang de voorraad strekt. Binnen de VWR catalogus kunt u zoeken op alternatieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 8  Of 11
  1  2  Volgende