U heeft gezocht op: Schudapparaten voor microplaten
19  results were found
SearchResultCount:"19"
Sort Results
List view Easy View (new)
Rate These Search Results
Catalogus nummer: (444-0270)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Microplaatschudder met microprocessorbesturing die plaats biedt aan twee of vier microplaten, deepwell-platen of twee microbuisjesrekken. Variabele sn...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (444-7016)
Leverancier: VWR Collection
Omschrijving: Ideaal voor toepassingen in de moleculaire biologie, mechanische en chemische cellysis, het mengen van weefselmonsters, het mengen van cytogenetische ...
UOM: 1 * 1 ST
Afvalvermindering
Catalogus nummer: (444-0024)
Leverancier: IKA
Omschrijving: Dit elektronisch geregeld schudapparaat voor microplaten zorgt dat het ingestelde toerental continu wordt aangehouden door de normwaarden te vergelijk...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Omschrijving: Geschikt voor krachtig schudden van microtiterplaten. Bij een amplitude van 1,5 mm wordt ook met volle recipiënten geen druppel gemorst; een amplitude...
Catalogus nummer: (SCIISI-4102)
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Fully programmable microplate shaker for four plates (8 with optional tray).
UOM: 1 * 1 ST
New Product
Catalogus nummer: (444-0041)
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Omschrijving: Compact schudapparaat voor microplaten (96- of 384-wells) om betrouwbaar en gecontroleerd te schudden, met digitale timer en eenvoudige instelling. He...
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: Schudapparaat voor microplaten met een hoge capaciteit en zeer snelle cirkelvormige schudbeweging. TiMix 5 is de analoge versie, terwijl TiMix 5 contr...
Catalogus nummer: (444-9441)
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Omschrijving: The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (EPPE5353000.510)
Leverancier: EPPENDORF
Omschrijving: Innovatieve, flexibele en compacte menger, speciaal ontworpen om kleine volumes in een groot aantal plaat- en buisformaten te mengen. Dankzij de snell...
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (BOEI130000)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: Quiet, rugged shaker is ideal for a variety of immunoassay and research applications.
UOM: 1 * 1 ST
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES (ELMIS)
Omschrijving: Het hoge toerental en de geringe amplitude van de mengers zorgen voor een volledige vortexbeweging, zodat de monsters bij elke well van de microplaat ...
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: Designed to suitable for two or four standard microplates or strip trays.
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Shaker and incubator combination makes these devices ideal for cell culture procedures.
Leverancier: Cole Parmer
Omschrijving: Specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Catalogus nummer: (BOEI130000-2)
Leverancier: BOEKEL SCIENTIFIC
Omschrijving: The Jitterbug microplate shaker is ideal for immunoassays like ELISA, PCR and other research procedures requiring heating and shaking of microplates.
UOM: 1 * 1 ST
Catalogus nummer: (OHAU30391907)
Leverancier: OHAUS
Omschrijving: This light duty microplate shaker is ideal for immunoassays and general microplate shaking, and is designed to be used in a variety of environmental c...
UOM: 1 * 1 ST
Bel voor prijs
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
Stock for this item is limited, but may be available in a warehouse close to you. Please make sure that you are logged in to the site so that available stock can be displayed. If the call is still displayed and you need assistance, please call us at 1-800-932-5000.
This product is marked as restricted and can only be purchased by approved Shipping Accounts. If you need further assistance, email VWR Regulatory Department at Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dit artikel is geblokkeerd voor uw organisatie. Neem contact op met uw inkoopafdeling voor meer informatie
Het orginele artikel is niet langer beschikbaar. Het alternatief dat wordt getoond is beschikbaar
Product(en) gemarkeerd met dit symbool worden niet meer verkocht cq verkocht tot het einde van de voorraad. Alternatieven zijn mogelijk beschikbaar door te zoeken met het VWR-catalogusnummer dat hierboven wordt vermeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met customer service: 020-4808410.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom