VWR®, Schudapparaat voor microplaten
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWRU12620-928EA 1760 EUR
VWRU12620-928 VWRU12620-926 444-0271 444-0270 444-7094
VWR®, Schudapparaat voor microplaten
Schudapparaten Schudapparaten voor microplaten
Microplaatschudder met microprocessorbesturing die plaats biedt aan twee of vier microplaten, deepwell-platen of twee microbuisjesrekken. Variabele snelheid over een breed bereik kan worden aangepast aan de toepassing; een lage snelheid zorgt ervoor dat de inhoud van de put niet wordt uitgeworpen, krachtiger roeren zorgt voor effectieve beluchting over het kleine oppervlak van elk van de wells. Ideaal voor gebruik in toepassingen op het gebied van immunologie, biotechnologie, microbiologie en farmacologie.
  • Twee onafhankelijke LED-displays tonen snelheid en tijd
  • Geïntegreerde timer, 1 s tot 160 uur, toont verstreken tijd of telt af, automatische uitschakeling en akoestisch alarm wanneer programma voltooid is
  • Te gebruiken bij −10 tot +60 °C (80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een incubator, CO₂-incubator of koelcel
Bestelinformatie: EU en UK. Optioneel kunnen max. 2 rekken op het plateau worden gemonteerd voor microbuisjes van 1,5 of 2,0 ml ( plaats voor maximaal 140 microbuisjes)